Praseodym, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Pr 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Praseodym, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Pr 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Katalognummer 014433.AE
auch als 014433-AE bezeichnet
Preis (EUR)
168,00
Each
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
168,00
Each
Specifications
Chemischer Name oder MaterialPraseodymium plasma standard solution
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
EINECS-Nummer231-714-2
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H290-H314-H332-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only