Hydrazin-Monohydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Hydrazin-Monohydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Hydrazin-Monohydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hydrazin-Monohydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7803-57-8 | H6N2O | 50.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
2 kg
4 x 500 g
Katalognummer 016651.36
Preis (EUR)
-
Menge:
500 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7803-57-8
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay (Titration)> 99.0%
Hydrazinhydrat, der als Reaktant bei den Cyclisierungen von Pyridinonen verwendet wird. Es wird auch in der Untersuchung von nanokristallalen Halbleitern verwendet, die an der Funktionalisierung und Passivierung von Oberflächenzuständen beteiligt sind. Es wird häufig als Reduktionsmittel oder als Zwischenprodukt der Synthese in verschiedenen Industriesektoren wie Wasseraufbereitung (Abwasser, industrielle Kessel), chemischer Aufbereitungsverfahren (Metalle, Grubenextraktion) oder Wirkstoffsynthese (Pharmazeutika und Agrochemikalien) verwendet.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

RUO – Nur für Forschungszwecke