Titan(IV)-jodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Titan(IV)-jodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Titan(IV)-jodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Titan(IV)-jodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMengeVerpackung
035724.04
auch als 035724-04 bezeichnet
2 gAmpulle
Katalognummer 035724.04
auch als 035724-04 bezeichnet
Preis (EUR)
161,00
Each
Menge:
2 g
Verpackung:
Ampulle
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
161,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7720-83-4
IUPAC Nametitanium(4+) tetraiodide
Molecular FormulaI4Ti
InChI KeyNLLZTRMHNHVXJJ-UHFFFAOYSA-J
SMILES[Ti+4].[I-].[I-].[I-].[I-]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
FormPowder
Total Metal Impurities0.01% max.
Appearance (Color)Black
Assay (unspecified)Ti 8.5 - 8.7%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
RUO – Nur für Forschungszwecke