Specifications
Chemischer Name oder MaterialMolybdenum AAS standard solution
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
EINECS-Nummer231-714-2
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H290-H314-H335
Gesundheitsgefahr 2GHS H-Satz
H301-H311-H314-H318-H332
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Mehr anzeigen