Scandium, Plasma-Standardlösung, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Scandium, Plasma-Standardlösung, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Scandium, Plasma-Standardlösung, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Thermo Scientific Chemicals

Scandium, Plasma-Standardlösung, Sc 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™

Sc 1000 μg/ml
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Katalognummer 035769.AP
auch als 035769-AP bezeichnet
Preis (EUR)
453,00
Each
Menge:
500 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
453,00
Each
Specifications
CAS7440-20-2
ChEBICHEBI:33330
Chemischer Name oder MaterialScandium
Concentration or Composition (by Analyte or Components)Salpetersäure:5 %, Scandium(III)-oxid:0,15 % Wasser:94,85%
DOT-InformationenDOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only