Natriumchlorid, Kristalloptik, Rechteck, 41 mm x 23 mm x 6 mm, unpoliert, Thermo Scientific Chemicals
Natriumchlorid, Kristalloptik, Rechteck, 41 mm x 23 mm x 6 mm, unpoliert, Thermo Scientific Chemicals
Natriumchlorid, Kristalloptik, Rechteck, 41 mm x 23 mm x 6 mm, unpoliert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriumchlorid, Kristalloptik, Rechteck, 41 mm x 23 mm x 6 mm, unpoliert, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
038399.KTJe 1
Katalognummer 038399.KT
Preis (EUR)
72,50
Each
Menge:
Je 1
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
72,50
Each
Specifications
CAS7647-14-5
ChEBICHEBI:26710
Chemischer Name oder MaterialSodium chloride crystal optic rectangle
EINECS-Nummer231-598-3
IUPAC-NameNatriumchlorid
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke