Zinkselenid, Kristalloptik, rechteckig, 38.5 mm x 19.5 mm x 2 mm (gebohrt), beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Zinkselenid, Kristalloptik, rechteckig, 38.5 mm x 19.5 mm x 2 mm (gebohrt), beidseitig poliert, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
038478.KTJe 1
Katalognummer 038478.KT
Preis (EUR)
628,00
Each
Menge:
Je 1
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
628,00
Each
Specifications
Chemischer Name oder MaterialZinc selenide crystal optic rectangle
EINECS-Nummer215-259-7
Namenshinweis38.5mm x 19.5mm x 2mm (drilled), Polished both sides
Empfohlene LagerungUmgebungstemperaturen
TSCAJa
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke