Titan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Titan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Titan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Titan, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Katalognummer 038720.AE
auch als 038720-AE bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
100 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Specifications
Chemischer Name oder MaterialTitanium plasma standard solution
MDL-NummerMFCD00011264
NamenshinweisTi 1000μg/mL
Physikalische FormFlüssig
Menge100 mL
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only