Triphenylzinnfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Triphenylzinnfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Triphenylzinnfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Triphenylzinnfluorid, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 379-52-2 | C18H17FSn | 371.04 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 039600.03
auch als 039600-03 bezeichnet
Preis (EUR)
40,60
Each
Menge:
1 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
40,60
Each
Specifications
CAS379-52-2
Chemischer Name oder MaterialTriphenyltin fluoride
DOT-InformationenTransportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
EINECS-Nummer206-833-8
Formelmasse368.99
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only