Blei-Zirkonium-Titanoxid, polymerische Vorstufe, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Blei-Zirkonium-Titanoxid, polymerische Vorstufe, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Blei-Zirkonium-Titanoxid, polymerische Vorstufe, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Blei-Zirkonium-Titanoxid, polymerische Vorstufe, Oxid ≈ 30 Gew.%, Thermo Scientific Chemicals

Wird in piezoelektrischen Geräten und elektrooptischen Geräten verwendet
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
Katalognummer 039758.18
auch als 039758-18 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
50 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS12626-81-2
IUPAC Nametitanium(4+) zirconium(4+) λ²-lead(2+) pentaoxidandiide
Molecular FormulaO5PbTiZr
InChI KeyHFGPZNIAWCZYJU-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ti+4].[Zr+4].[Pb++]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Formviscous liquid to semi - solid
Assay (unspecified)Oxide > 25 wt%
Appearance (Color)Pale yellow to brown
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
RUO – Research Use Only