Platin, 0.3 % ein2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in) Aluminiumoxid-Pellets, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Platin, 0.3 % ein2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in) Aluminiumoxid-Pellets, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Platin, 0.3 % ein2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in) Aluminiumoxid-Pellets, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Platin, 0.3 % ein2.7-3.3 mm (0.11-0.13 in) Aluminiumoxid-Pellets, reduziert, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
039826.14
auch als 039826-14 bezeichnet
25 g
Katalognummer 039826.14
auch als 039826-14 bezeichnet
Preis (EUR)
434,00
Each
Menge:
25 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
434,00
Each
Specifications
CAS6-6-7440
Chemischer Name oder MaterialPlatinum
EINECS-Nummer215-691-6
MDL-NummerMFCD00011179
Namenshinweis0.3% on 2.7 to 3.3mm (0.11 to 0.13 in.) alumina pellets, Reduced
Mehr anzeigen
Selektive Hydrierung, Gasreinigungen: z. B. Oxidation von Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid, Entfernung von Wasserstoff aus Sauerstoff oder Kohlendioxid

Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die

  • Selektive Hydrierung, Reinigung von Gasen: z. B. Oxidation von Kohlenmonoxid zu Kohlendioxid, Wasserstoffentfernung aus Sauerstoff oder Kohlendioxid
RUO– Nur für Forschungszwecke