Niobpulver, -325 Mesh, 99.99 % (Metallbasis ohne Ta), Ta > 500 ppm, Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Niobpulver, -325 Mesh, 99.99 % (Metallbasis ohne Ta), Ta > 500 ppm, Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Niobpulver, -325 Mesh, 99.99 % (Metallbasis ohne Ta), Ta > 500 ppm, Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Niobpulver, -325 Mesh, 99.99 % (Metallbasis ohne Ta), Ta > 500 ppm, Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
10 g
50 g
250 g
Katalognummer 040510.30
auch als 040510-30 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
250 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-03-1
IUPAC Nameniobium
Molecular FormulaNb
InChI KeyGUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Nb]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Grey to dark grey
FormPowder or crystals
Total Metal Impurities excluding Ta≤0.01% max.
Particle Size-325 mesh ( less than 45 micron )
Trace MetalTotal metal impurities less than 0.01% excluding Ta, Ta <500ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only