Sputterring aus Aluminium, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Sputterring aus Aluminium, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Sputterring aus Aluminium, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sputterring aus Aluminium, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
KatalognummerMenge
040828.KS
auch als 040828-KS bezeichnet
Je 1
Katalognummer 040828.KS
auch als 040828-KS bezeichnet
Preis (EUR)
469,00
Each
Menge:
Je 1
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
469,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7429-90-5
IUPAC Namealuminium
Molecular FormulaAl
InChI KeyXAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Al]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Silver gray
Assay from Supplier's CofA≥99.999% (metals basis)
FormSputtering target, 76.2mm (3.0in) diameter x 3.18mm (0.125in) thick.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only