Molybdän-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Molybdän-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Molybdän-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Molybdän-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

Magnetron-Sputter-Quelle
Have Questions?
KatalognummerMenge
040866.KSJe 1
Katalognummer 040866.KS
Preis (EUR)
523,00
Each
Menge:
Je 1
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
523,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7439-98-7
IUPAC Namemolybdenum
Molecular FormulaMo
InChI KeyZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Mo]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay from Supplier's CofA≥99.95% (metals basis)
FormSputtering target, 50.8mm (2.0in) diameter x 3.18mm (0.125in) thick.
Appearance (Color)Gray
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke