Chromsilizid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Chromsilizid, Sputter-Target, 76.2 mm (3.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMenge
041063.KSJe 1
Katalognummer 041063.KS
Preis (EUR)
1.044,00
Each
Menge:
Je 1
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
1.044,00
Each
Specifications
Hinweise zum Prozentgehalt(Metallbasis)
Chemischer Name oder MaterialChromium silicide sputtering target
EINECS-Nummer234-633-0
Formelmasse108.17
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H315-H317-H319-H334-H335
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke