Silberfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Silberfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Silberfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Silberfolie, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Katalognummer 041453.FI
auch als 041453-FI bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
50 x 50 mm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Specifications
Hinweise zum Prozentgehalt(Metallbasis)
CAS7440-22-4
ChEBICHEBI:9141
Chemischer Name oder MaterialSilver foil
EINECS-Nummer231-131-3
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only