Antimon, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Antimon, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Antimon, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Antimon, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Sb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Katalognummer 041682.AD
auch als 041682-AD bezeichnet
Preis (EUR)
51,65
Exklusiv online
57,10
Ersparnis 5,45 (10%)
Each
Menge:
50 mL
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
51,65
Exklusiv online
57,10
Ersparnis 5,45 (10%)
Each
Specifications
Chemischer Name oder MaterialAntimony, plasma standard solution, Specpure™
MDL-NummerMFCD00134030
SummenformelSb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Physikalische FormFlüssig
Menge50 mL
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only