Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. GewichtsbereichNi:Cr; 80:20 wt%
CAS11106-97-1
Chemischer Name oder MaterialNickel Chromium slug
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H317-H351
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.