Specifications
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. GewichtsbereichPt:Rh; 94:6 wt%
Chemischer Name oder MaterialPlatinum 6 wt% Rhodium wire
MDL-NummerMFCD00198186
Namenshinweis0.25mm (0.01 in.) dia., ISA Type B Standard Grade Thermocouple
GeruchGeruchsneutral
Mehr anzeigen