Siliziumklumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Siliziumklumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Siliziumklumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Siliziumklumpen, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
100 g
500 g
Katalognummer 043006.22
auch als 043006-22 bezeichnet
Preis (EUR)
89,40
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
89,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-21-3
IUPAC Namesilicon
Molecular FormulaSi
InChI KeyXUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Si]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Trace MetalsTrace metal impurities less than 0.0001%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only