Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bleibarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Have Questions?
KatalognummerMenge
043008.22
auch als 043008-22 bezeichnet
100 g
Katalognummer 043008.22
auch als 043008-22 bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Specifications
AussehenGray ingot
Prozentgehaltsbereich99.999% (Metals basis)
CAS7439-92-1
ChEBICHEBI:27889
Chemischer Name oder MaterialLead
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only