Salzsäure, 5 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Salzsäure, 5 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Salzsäure, 5 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Salzsäure, 5 % v/v aq., Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 ml
1 l
Gehäuse 4L
Katalognummer 043335.AP
auch als 043335-AP bezeichnet
Preis (EUR)
-
Menge:
500 ml
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Specifications
CAS7647-10-1
ChEBICHEBI:53434
Chemischer Name oder MaterialHydrochloric acid
FarbeFarblos bis hellgelb
Konzentration5 % v/v wässrige Lsg.
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only