Specifications
Chemischer Name oder MaterialNon Metals plasma standard solution
DOT-InformationenGefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
Gesundheitsgefahr 1Gegenüber Metallen korrosive Stoffe/Gemische (category 1), Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (category 1)
Gesundheitsgefahr 2Kann gegenüber Metallen korrosiv sein, Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
MDL-NummerMFCD00144997
Mehr anzeigen