Natriumhydroxid, Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydroxid, Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Natriumhydroxid, Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Natriumhydroxid, Beads, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1310-73-2
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
100 g
Katalognummer 045780.22
Preis (EUR)
138,00
Each
Menge:
100 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
138,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS1310-73-2
IUPAC Namesodium hydroxide
Molecular FormulaHNaO
InChI KeyHEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES[OH-].[Na+]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Total Metal Impurities0.01% max.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only