Edelstahl-Gaze, 100 Mesh gewebet aus Draht mit Durchmesser von 0.11 mm (0.0045), Typ 316, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals
Edelstahl-Gaze, 100 Mesh gewebet aus Draht mit Durchmesser von 0.11 mm (0.0045), Typ 316, Thermo Scientific Chemicals
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Katalognummer 046703.GT
auch als 046703-GT bezeichnet
Preis (EUR)
52,50
Each
Menge:
150 x 150 mm
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
52,50
Each
Specifications
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. GewichtsbereichFe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
Chemischer Name oder MaterialStainless Steel gauze, Type 316
Gesundheitsgefahr 1Gehäuse H317-H350-H372
Gesundheitsgefahr 2GHS-H-Hinweis
H372-H351-H317
Verursacht Schäden an Organen durch längere oder wiederholte Exposition.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gesundheitsgefahr 3P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
Mehr anzeigen
Stainless Steel gauze, type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.