Kaliumchlorid, ∼ 0,0035 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumchlorid, ∼ 0,0035 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumchlorid, ∼ 0,0035 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Kaliumchlorid, ∼ 0,0035 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
500 mL
1 L
Katalognummer 047057.K2
auch als 047057-K2 bezeichnet
Preis (EUR)
38,80
Each
Menge:
1 L
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
38,80
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7447-40-7
IUPAC Namepotassium chloride
Molecular FormulaClK
InChI KeyWCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES[Cl-].[K+]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
FormLiquid
Concentration0.0035M ± 0.63%
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke