Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Thermo Scientific Chemicals

Strontium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide

CAS: 862121-57-1 | C4F12N2O8S4Sr | 647.891 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 g
5 g
Katalognummer 047099.06
auch als 047099-06 bezeichnet
Preis (EUR)
486,00
Each
Menge:
5 g
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
486,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS862121-57-1
IUPAC Namestrontium(2+) bis(trifluoro[(trifluoromethanesulfonylazanidyl)sulfonyl]methane)
Molecular FormulaC4F12N2O8S4Sr
InChI KeyDIMYICIXZTVMOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Sr++].FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Assay from Suppliers CofA≥95.0%
FormSolid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only