Palladium wire, 0.02mm (0.0008in) dia, 99.9% (metals basis)
Palladium wire, 0.02mm (0.0008in) dia, 99.9% (metals basis)
Palladium wire, 0.02mm (0.0008in) dia, 99.9% (metals basis)
Thermo Scientific Chemicals

Palladium wire, 0.02mm (0.0008in) dia, 99.9% (metals basis)

CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Have Questions?
KatalognummerMenge
047134.G11 m
Katalognummer 047134.G1
Preis (EUR)
-
Menge:
1 m
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7440-05-3
IUPAC Namepalladium
Molecular FormulaPd
InChI KeyKDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Pd]
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Dark gray
FormWire, 0.02mm (0.0008in) diameter.
Assay from Supplier's CofA≥99.9% (metals basis)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only