Specifications
Siedepunkt181°C (1013 hPa)
CAS56-40-6
Chemischer Name oder MaterialGlycine
FarbeWeiß
Schmelzpunkt83°C
SummenformelNH2CH2COOH
VerpackungAmber glass, wide mouth
SynonymAminoacetic acid
GüteMulti-Kompendium/USP
Molekulargewicht (g/mol)75.07
Reinheit (%)98.5 to 101.5%
Menge2 kg
pH4.0 (at 20°C, 0.2M)
Unit SizeEach