Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Column
Actual product may vary
Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Column
Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Column
Thermo Scientific™

Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Column

Dionex CR-TC Continuously Regenerated Trap 컬럼을 사용하여 오프라인으로의 화학적인 조치 없이 지속적으로 용리액으로부터 유발되는 이온 오염물을 제거하십시오.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호컬럼 유형용도(장비)
066262Cation Trap Column최대 3,000 psi에서 작동하는 표준 RFIC 시스템
060477Anion Trap Column최대 3,000 psi에서 작동하는 표준 음이온 Capillary RFIC 시스템
072078Anion Trap Column표준 음이온 Capillary RFIC 시스템
075550Anion Trap Column소모품 모니터링을 사용할 수 없는 모든 음이온, RFIC 및 HPIC 시스템
072079Cation Trap Column표준 양이온 Capillary RFIC 시스템
088662Anion Trap ColumnDionex ICS-6000 및 Dionex 통합 시스템
088663Cation Trap ColumnDionex ICS-6000 및 Dionex 통합 시스템
075551Cation Trap Column소모품 모니터링을 사용할 수 없는 모든 양이온, RFIC 및 HPIC 시스템
104-60001Cation Trap ColumnDionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems
카탈로그 번호 066262
제품 가격(KRW)
-
컬럼 유형:
Cation Trap Column
용도(장비):
최대 3,000 psi에서 작동하는 표준 RFIC 시스템

오프라인으로의 화학적인 조치 없이 지속적으로 용리액으로부터 유발되는 이온 오염물을 제거하십시오. Thermo Scientific™ Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Column은 Reagent-Free™ ion chromatography(RFIC™) System용으로 특별히 설계된 전해 재생 트랩 컬럼입니다. Thermo Scientific™ Dionex™ EGC Eluent Generation Cartridge 이후 연결 시 Dionex CR-TC 트랩 컬럼은 탈이온수에서 모든 이온 오염물을 제거하여 그래디언트 분리 작업 동안 낮은 드리프트를 제공합니다.

이온 크로마토그래피에 대한 오늘날의 요구 충족

Dionex CR-TC 컬럼:

  • 생산성 증대
  • 매우 낮은 베이스라인 드리프트를 제공하여 통합 개선 및 감도 향상
  • 오염물이 없는 탈이온수 및 용리액 제공

함께 사용할 IC 시스템과 Dionex CR-TC 컬럼:

  • 최대 3,000psi로 작동하는 표준 RFIC 시스템에서 Dionex CR-ATC 및 CR-CTC II 컬럼을 사용해보십시오.
  • 최대 5,000psi로 작동하는 모든 RFIC 및 고압 IC(HPIC) 시스템에서 Dionex CR-TC 500 컬럼을 사용해보십시오. Dionex CR-ATC 및 CR-CTC II 컬럼 대신 Dionex CR-TC 500 컬럼을 사용할 수 있습니다.
  • Capillary RFIC 시스템에는 Capillary Dionex CR-TC 컬럼을 사용하십시오. 분석 단계 RFIC 시스템에서 Capillary Dionex CR-TC 컬럼을 사용해서는 안 됩니다.
  • Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion™ HPIC™ 시스템에서만 CR-TC 600을 사용하십시오.

CR-ATC 500 컬럼으로 음이온 오염물 제거

Dionex CR-ATC 500 컬럼은 용리액 생성을 지원하는 RFIC 시스템용으로 설계되었습니다. 트랩 컬럼은 용리액 내 모든 음이온 오염물을 지속적으로 제거하며 그래디언트 작업 중 매우 낮은 베이스라인 드리프트를 제공합니다.

Dionex CR-ATC 500은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 오염물이 없는 탈이온수 및 용리액
  • 시간 절약. 오프라인으로 조치를 할 필요 없음
  • 매우 낮은 베이스라인 드리프트로 통합 개선 및 감도 향상
  • 생산성 향상, 시작 후 바로 나타나는 품질 데이터
  • 물에서 탄산 오염물 제거
보증 제한 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 예외 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 90일입니다. 내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
교차결합8% DVB
설명Dionex ™ CR-CTC II 연속 재생 양이온 트랩 컬럼
용도(애플리케이션)오프라인으로의화학적인 조치 없이 용리액에서 이온 오염물 제거
용도(장비)최대 3,000 psi에서 작동하는 표준 RFIC 시스템
소수성낮음
최대 압력3000 psi(207 bar)
입자 크기500 µm
수량Each 1
공극 용량(미터법)<100 µL
컬럼 유형Cation Trap Column
Unit SizeEach 1