DRI™ Ethylglucuronid- (EtG-)CE-Drogen-Assay
Thermo Scientific™

DRI™ Ethylglucuronid- (EtG-)CE-Drogen-Assay

Diese flüssigen und gebrauchsfertigen Assays ermöglichen präzise Ergebnisse in kürzester Zeit. Sie sind nur für den Gebrauch in anderen Ländern vorgesehen und nicht in den U.S.A. erhältlich.
Have Questions?
KatalognummerMenge
100112971 x 68 ml
Katalognummer 10011297
Preis (EUR)
-
Menge:
1 x 68 ml
Mit dem Thermo Scientific™ DRI™ Ethylglucuronid- (EtG-)CE-Drogen-Assay erzielen Sie eine hohe analytische Genauigkeit ohne zeitaufwendige Arbeitsschritte zur Reagenzienvorbereitung. Die flüssigen und gebrauchsfertigen Assays wurden in der Praxis mit zahlreichen Analysatoren (darunter dem Thermo Scientific™ Indiko™ klinischen und speziellen chemischen System) getestet und in Labors, in denen Kosteneinsparungen und optimale Produktivität Schlüsselfaktoren sind, begeistert aufgenommen. Diese Assays sind nur für den Gebrauch in anderen Ländern vorgesehen und nicht in den U.S.A. erhältlich.
  • Spezifischer Nachweis von Ethylglucuronid (EtG)
  • Qualitative und semiquantitative Verfahren
  • Hervorragende Korrelation mit LC-MS/MS
  • Anwendungen für eine Reihe von klinisch-chemischen Analysatoren
For International use only. Not for sale in the U.S.A.
Für In-vitro-Diagnostik
Specifications
KontrollsetsDRI Ethyl Glucuronide (EtG) CE Control Sets
BeschreibungDRI Ethyl Glucuronide (EtG) CE Drugs of Abuse Assay. International use only. Not for sale in the U.S.A.
Menge1 x 68 ml
ProbentypUrine
TypReagent
Nachweisbare AnalytenEthyl Glucuronide (EtG)
DoA CalibratorsEthyl Glucuronide CE Calibrator
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
2 °C bis 8 °C