Bromessigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Bromessigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Bromessigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Bromessigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 79-08-3 | C2H3BrO2 | 138.95 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 106570025
Preis (EUR)
167,00
Each
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
167,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS79-08-3
IUPAC Name2-bromoacetic acid
Molecular FormulaC2H3BrO2
InChI KeyKDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)CBr
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)and/or chunks
Titration with NaOH98.0 to 102.0 %
Appearance (Form)Crystalline powder or crystals or flakes or mass
Melting point45°C to 49°C
Appearance (Color)White to yellow
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only