Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • CD69 Antibodies

          Invitrogen

          CD69 Monoclonal Antibody (H1.2F3), FITC, eBioscience™

          75 Published Figures
          122 References
          View all (77) CD69 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD69 Monoclonal Antibody (H1.2F3), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (75)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 76

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD69 Antibody (11-0691-82) in Flow

          Staining of unstimulated (left) or overnight ConA-stimulated (right) C57BL/6 mouse splenocytes with 0.25 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control FITC (Product # 11-4888-81) (blue histogram) or 0.25 µg of Anti-Mouse CD69 FITC (purple histogram). Total viable cells were analyzed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry, ELISA (Flow, ELISA)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD69 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          11-0691-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5 µg/test
          View 120 publications 120 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          H1.2F3

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 647 
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 661
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • Brilliant Violet 786
          • eFluor 450
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine5
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-Cyanine5.5
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 645
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_465119

          Product Specific Information

          Description: The H1.2F3 monoclonal antibody reacts with mouse CD69, also known as very early activation antigen (VEA). CD69 is approximately 35 kDa and is expressed on the surface as a disulfide-linked dimer. While a small subset of lymphocytes in the thymus, spleen and lymph nodes express this antigen, activation of both T and B cells rapidly upregulates the surface expression of CD69, suggesting a role for CD69 in lymphocyte development and activation.

          Applications Reported: The H1.2F3 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: The H1.2F3 antibody has been tested by flow cytometric analysis of resting and activated mouse splenocytes. This can be used at less than or equal to 0.5 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          CD69 (AIM, Active Inducer Molecule) is a gp28/34 disulfide bonded homodimer with a molecular weight of 60 kDa under non-reducing conditions. CD69 contains one or two N linked oligosacaride and the molecule is present on activated platelets. In normal peripheral blood a variable percentage of cells express the CD69 antigen, and it is involved in lymphocyte signal transduction. Expression CD69 is induced upon activation of T lymphocytes, and may play a role in proliferation. Furthermore, the protein may act to transmit signals in natural killer cells and platelets. Alternative splicing results in multiple transcript variants of CD69. Diseases associated with CD69 dysfunction include coccidiodomycosis and asthma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD69; Early activation antigen CD69; Very Early Activation Antigen

          View more View less

          Gene Aliases: 5830438K24Rik; AI452015; AIM; Cd69; VEA

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P37217

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 12515

          View more View less

          Function(s)
          calcium ion binding carbohydrate binding
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline