Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Se connecter
Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
  • Produits
    • Anticorps
    • Oligos, amorces, sondes et gènes
    • Réactions PCR en temps réel Taqman
    • Milieux de culture cellulaire
    • Produits chimiques
    • Colonnes et cartouches de chromatographie
    • Équipement de laboratoire
    • Consommables en plastique et fournitures de laboratoire
    • Microplaques
    • Produits plus écologiques
    • Afficher toutes les catégories de produits
  • Applications
    • Bioprocédés
    • Culture cellulaire et transfection
    • Thérapie cellulaire et génétique
    • Chromatographie
    • Tests moléculaires
    • Solutions numériques
    • Extraction et analyse d’ADN et d’ARN
    • Spectroscopie, analyse élémentaire et isotopique
    • Voir toutes les applications et techniques
  • Services
    • Services CDMO et CRO à 360°
    • Services CDMO
    • Services CRO
    • Services personnalisés
    • Services financiers et leasing
    • Services pour les instruments
    • Informatique de laboratoire
    • Offres commerciales et OEM
    • Services de formation
    • Unity Lab Services
    • Voir tous les services
  • Aide et assistance
    • S’inscrire et créer un compte
    • Comment commander
    • Assistance instruments
    • Centres d’assistance technique
    • Centres d’apprentissage
    • Consultez toutes les rubriques d'aide et d'assistance
  • Populaire
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      Reaction PCR en temps réel TaqMan
    • Antibodies
      Anticorps
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt - Synthèse Gène
    • Cell Culture Plastics
      Plastiques culture cellulaire
  • Nos clients
    • Biotechnologie
    • Industrie biopharmaceutique
    • CDMO
    • Diagnostics de laboratoire
    • Sciences industrielles et appliquées associées
  • Promotions
  • Contactez-nous
  • Commande rapide
  • Suivi et statut de la commande
  • Documents et certificats
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Rechercher
Search button
          • Statut des commandes
          • Commande rapide
          • Promos
          • Se connecter
            Se connecter
            Vous n’avez pas de compte? Créer votre compte
            • Mon compte
            • Commandes
            • Connect: lab, données, apps
            • Produits personnalisés et projets
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • IL-1 beta (Pro-form) Antibodies

          Invitrogen

          IL-1 beta (Pro-form) Monoclonal Antibody (NJTEN3), FITC, eBioscience™

          29 Published Figures
          32 References
          View all (7) IL-1 beta (Pro-form) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-1 beta (Pro-form) Monoclonal Antibody (NJTEN3), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (29)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 30

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-1 beta (Pro-form) Antibody (11-7114-80) in Flow

          Intracellular staining of BALB/c thioglycolate-elicited peritoneal macrophages unstimulated (left) or stimulated 6 hours with LPS (right) in the presence of Protein Transport Inhibitor Cocktail (Product # 00-4980-03) with Anti-Mouse CD11b eFluor® 450 (Product # 48-0112-82) and 0.125 µg of Anti-Mouse IL-1 beta Pro-form FITC. Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Western Blot, Flow Cytometry, ELISA (WB, Flow, ELISA)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in Western Blot (WB)
          IL-1 beta (Pro-form) Antibody in ELISA (ELISA)

          Product Details

          11-7114-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.25 µg/test
          View 26 publications 26 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          NJTEN3

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • eFluor 450
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10718839

          Product Specific Information

          Description: This NJTEN3 monoclonal antibody reacts with the pro-form of mouse IL-1 beta, which is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. It is synthesized in response to inflammatory stimuli as a 31 kDa inactive pro-form that accumulates in the cytosol. Cleavage of pro-IL-1 beta into the active 17 kDa protein requires the activation of inflammasomes, which are multi-protein complexes that respond to pathogens, stress conditions, and other danger signals. Inflammasome activation triggers the processing of the caspase-1 precursor into its active form, which in turn cleaves pro-IL-1 beta. IL-1 beta lacks a signal sequence peptide for classical ER/Golgi pathway and is instead secreted alongside caspase-1 via an alternate and incompletely understood mechanism. IL-1 beta signals via the IL-1RI, which is shared with IL-1 alpha. These cytokines play important roles in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses. Their activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. Elevated levels of IL-1 beta have been associated with many chronic inflammatory conditions, giving IL-RA or IL-1 beta neutralizing antibodies potential therapeutical value. The NJTEN3 antibody recognizes only the pro-form of mouse IL-1 beta and does not see the active (cleaved) form.

          Applications Reported: This NJTEN3 antibody has been reported for use in intracellular staining and flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This NJTEN3 antibody has been tested by intracellular staining and flow cytometric analysis of mouse thioglycolate-elicited peritoneal macrophages using the Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer Set (Product # 88-8824-00) and protocol. Please refer to BestProtocols®: Protocol A: Two step protocol for (cytoplasmic) intracellular proteins. This can be used at less than or equal to 0.25 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Interleukin-1 beta (IL-1 beta) is a proinflammatory cytokine expressed by monocytes, macrophages, and dendritic cells. It is synthesized in response to inflammatory stimuli as a 31 kDa inactive pro-form that accumulates in the cytosol. Cleavage of pro-IL-1 beta into the active 17 kDa protein requires the activation of inflammasomes, which are multi-protein complexes that respond to pathogens, stress conditions, and other danger signals. Inflammasome activation triggers the processing of the caspase-1 precursor into its active form, which in turn cleaves pro-IL-1 beta. IL-1 beta lacks a signal sequence peptide for classical ER/Golgi pathway and is instead secreted alongside caspase-1 via an alternate and incompletely understood mechanism. Although IL-1 beta is most often secreted in its active form, secretion of the uncleaved protein may be detectable under some biological conditions.IL-1 beta signals through two receptors, IL-1RI and IL-1RII, both of which are shared with IL-1 alpha. These cytokines play important roles in innate host defense by triggering the production of other proinflammatory cytokines in target cells and initiating acute-phase responses. Their activity can be moderated by IL-1 Receptor Antagonist (IL-1RA), a protein produced by many cell types that blocks receptor binding through competitive inhibition. Elevated levels of IL-1 beta have been associated with many chronic inflammatory conditions, giving IL-RA or IL-1 beta neutralizing antibodies potential therapeutical value.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: il 1b; IL 1β; IL-1 beta; IL1β; ILN; Interleukin; Interleukin-1 beta; Interleukin-1b; Interleukin1 beta

          View more View less

          Gene Aliases: Il-1b; IL-1beta; Il1b

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P10749

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 16176

          View more View less

          Function(s)
          receptor binding cytokine activity interleukin-1 receptor binding protein domain specific binding interleukin superfamily
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade activation of MAPK activity fever generation positive regulation of protein phosphorylation inflammatory response immune response positive regulation of cytosolic calcium ion concentration aging memory negative regulation of cell proliferation response to carbohydrate positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of glucose transport positive regulation of cell death negative regulation of glutamate secretion cytokine-mediated signaling pathway hyaluronan biosynthetic process neutrophil chemotaxis sequestering of triglyceride positive regulation of fever generation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway positive regulation of prostaglandin secretion response to lipopolysaccharide interleukin-1 beta production positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of stress-activated MAPK cascade positive regulation of immature T cell proliferation in thymus response to ATP positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion social behavior ectopic germ cell programmed cell death positive regulation of myosin light chain kinase activity cellular response to drug positive regulation of T cell proliferation positive regulation of NF-kappaB import into nucleus positive regulation of apoptotic process regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of MAP kinase activity protein kinase B signaling positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of chemokine biosynthetic process positive regulation of interleukin-2 biosynthetic process positive regulation of interleukin-6 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of neuron differentiation positive regulation of glial cell differentiation positive regulation of angiogenesis negative regulation of lipid metabolic process positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade negative regulation of insulin receptor signaling pathway positive regulation of astrocyte differentiation positive regulation of phagocytosis negative regulation of neurogenesis regulation of insulin secretion leukocyte migration negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of lipid catabolic process positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of cell division positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity negative regulation of adiponectin secretion positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade monocyte aggregation cellular response to organic substance cellular response to organic cyclic compound positive regulation of monocyte chemotactic protein-1 production positive regulation of neutrophil chemotaxis extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand negative regulation of branching morphogenesis of a nerve negative regulation of neural precursor cell proliferation negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Commander Plus Icon Minus Icon
          • Statut des commandes
          • Assistance commandes
          • Commande rapide
          • Centre d’approvisionnement
          • Approvisionnement en ligne
          Assistance Plus Icon Minus Icon
          • Aide et assistance
          • Contactez-nous
          • Centres d’assistance technique
          • Documents et certificats
          • Signaler un problème sur le site
          Ressources Plus Icon Minus Icon
          • Centres d’apprentissage
          • Promotions
          • Événements et séminaires en ligne
          • Réseaux sociaux
          À propos de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • À propos de nous À propos de nous
          • Emplois Emplois
          • Investisseurs Investisseurs
          • Actualités Actualités
          • Responsabilité sociale Responsabilité sociale
          • Marques commerciales
          • Politiques et notices d’information
          Notre portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          France flag icon
          France

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline