Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • c-Met Antibodies

          Invitrogen

          c-Met Monoclonal Antibody (eBioclone 97), FITC, eBioscience™

          7 Published Figures
          7 References
          View all (101) c-Met antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite c-Met Monoclonal Antibody (eBioclone 97), FITC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (7)
          c-Met Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          c-Met Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          c-Met Antibody (11-8858-41) in Flow

          Bioengineered 2022 - Figure 4. Expression levels of c-Met on the surface of cancer cell lines detected by flow cytometry. A549 cells and A2780 cells were stained with FITC conjugated anti c-Met mAb(red),Unstained cells were used as blank control(blue).The results represent the mean of 3 independent experiments. Histogram data are represented as mean +- standard deviation (N = 3) of relative FITC expression levels as compared to... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          c-Met Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Met Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Met Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Met Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Met Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Met Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          c-Met Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          11-8858-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (1 µg)/test
          View 7 publications 7 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), FITC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBioclone 97

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Biotin 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11062010

          Product Specific Information

          Description: The eBioclone 97 monoclonal antibody was generated against a human c-Met-Ig fusion protein, and reacts with human c-Met (HGFR)-transfected cells. Human c-Met is a 145 kDa receptor tyrosine kinase (RTK) expressed by epithelial cells of the brain, kidney, liver and other tissues. Binding of its ligand, Hepatocyte Growth Factor (HGF), triggers receptor autophosphorylation, and activation of several downstream effectors including the mitogen-activated protein kinases ERK-1 and ERK-2, and PLC gamma;. Activation of the c-Met signal transduction pathway leads to mulitple cellular responses including cell motility, scattering, proliferation, survival and angiogenesis. Mutations in human c-Met have been implicated in the development of several malignancies.

          Applications Reported: This eBioclone 97 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBioclone 97 antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of A549 cells. This can be used at 5 µL (1 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488 nm; Emission: 520 nm; Laser: Blue Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          MET (cMET) is a receptor-like tyrosine kinase whose dysregulation has been linked to many types of human malignancies. After activation of the ligand, MET interacts with the PI3-kinase subunit PIK3R1, PLCG1, SRC, GRB2, and STAT3. There interactions lead to the activation of signaling cascades including RAS-ERK, PI3, kinase-AKT, and PLCgamma-PKC. MET plays a role in embryonic development including gastrulation, development of muscles and neurons, angiogenesis, and kidney formation. It also plays a role in adults including wound healing, organ regeneration, and tissue remodeling. MET has been linked to cancers including gastric, renal, and breast; therefore, making it a target for cancer therapeutics and diagnostic testing.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cMet; EC 2.7.10.1; HGF receptor; HGF-SF receptor; HGF/SF receptor; met oncogene; MET proto-oncogene protein; oncogene MET; proto-oncogene c-Met; sc MET; scatter factor receptor; SF receptor; soluble c met; tyrosine kinase; hepatocyte growth factor receptor; HGFR; tyrosine-protein kinase Met; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AUTS9; c-Met; DA11; DFNB97; HGFR; RCCP2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08581

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4233

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity hepatocyte growth factor-activated receptor activity protein binding ATP binding semaphorin receptor activity protein phosphatase binding identical protein binding molecular function activator activity
          Process(es)
          endothelial cell morphogenesis liver development cell surface receptor signaling pathway transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway regulation of gene expression negative regulation of autophagy neuron differentiation pancreas development positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter hepatocyte growth factor receptor signaling pathway cell development branching morphogenesis of an epithelial tube positive chemotaxis excitatory postsynaptic potential semaphorin-plexin signaling pathway negative regulation of hydrogen peroxide-mediated programmed cell death positive regulation of endothelial cell chemotaxis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-76c4fffd86-cbn8l:80/100.66.77.38:80.
          git-commit: bdc067a1e9e92d056899a2dda64af631988aa8a1
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.54.0-Offline