alfa-Cloro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
alfa-Cloro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
alfa-Cloro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

alfa-Cloro-o-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 552-45-4 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 110155000
Precio (USD)
-
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS552-45-4
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
GC>=98.5 %
Refractive index1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Infrared spectrumConforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only