Search
Search
| Katalognummer | Kapazität (metrisch) | Füllstand | Anzahl pro Karton |
|---|---|---|---|
| 112-0950BPC | 1000mL | Unbehandelt | 90 |
| 312-0120BPC | 120mL | Zertifiziert | 540 |
| 112-0120 | 120mL | Unbehandelt | 48 |
| 312-0120 | 120mL | Zertifiziert | 48 |
| 112-0120BPC | 120 ml | Unbehandelt | 540 |
| 312-0250 | 250mL | Zertifiziert | 24 |
| 312-0250BPC | 250mL | Zertifiziert | 280 |
| 112-0250 | 250mL | Unbehandelt | 24 |
| 112-0250BPC | 250mL | Unbehandelt | 280 |
| 312-0500BPC | 500mL | Zertifiziert | 150 |
| 312-0500 | 500 ml | Zertifiziert | 24 |
| 112-0500 | 500mL | Unbehandelt | 24 |
| 112-0500BPC | 500mL | Unbehandelt | 150 |
| 312-0950 | 1000mL | Zertifiziert | 12 |
| 312-0950BPC | 1000mL | Zertifiziert | 90 |
| 112-0950 | 1000mL | Unbehandelt | 12 |
| 312-2000 | 2000mL | Zertifiziert | 6 |
| 112-2000 | 2000mL | Unbehandelt | 6 |
| 112-2000BPC | 2000mL | Unbehandelt | 35 |
| 312-4000 | 4000ml | Zertifiziert | 4 |
| 312-4000BPC | 4000ml | Zertifiziert | 24 |
| 112-4000 | 4000ml | Unbehandelt | 4 |
| 112-4000BPC | 4000ml | Unbehandelt | 24 |
Sammeln Sie Wasser-, Sickerwasser- und andere flüssigen, halbflüssigen und viskosen Proben zur Analyse auf anorganische Spurenanalyten in diesen Behältern. Thermo Scientific™ HDPE-Weithalsgefäße ermöglichen eine einfache Befüllung und Entnahme der Probe. Erhältlich in kleinen Laborpackungen oder kostengünstigeren Großpackungen. Zertifiziert gemäß den EPA-Leistungsvorgaben zur Analyse von Metallen, Zyanid und Fluorid oder unbehandelt und bereit für Ihre eigenen Reinigungsverfahren.