Search
Search

| Katalognummer | Measuring Range | Quellentyp |
|---|---|---|
| 117628 | 0,1 bis 6,0 mm | 1 x Am 241 (37 GBq oder 111 GBq) |
| 115063 | 0,1 bis 5,0 mm (RM 100), 0,1 bis 6,5 mm (RM 110) | Am-241 bis 111 GBq (RM 100), Röntgen bis 80 kV (RM 110) |
| 10144030 | 0,1 bis 25 mm | Röntgen, typischerweise 55 bis 120 kV (kV je nach Anwendung angepasst) |
| 13812 | 0,1 bis 6,0 mm | 3 x Am 241 (37 GBq oder 111 GBq) |
| LASERTX | 1 bis 15 mm | Laser |
Zu den Thermo Scientific™ Messsystemen für Kaltwalzwerke und Prozesslinien gehören folgende Produkte:
Thermo Scientific RM 100 PL/RM 110 PL Banddickenmesssystem
Die Sensoren für die Messung des Dickenlängsprofils in Bandmitte sind in einem robusten C-Bügel untergebracht und liefern daher verlässliche Daten.
Gammastrahlen-Messköpfe messen im optionalen Scanmodus das Dickenprofil in der Bandmitte sowie die Dickenquerprofile.
Der Röntgen-Messkopf benötigt ein Minimum an Wartung und wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt.
Hocheffiziente Ionisationskammer-Strahlungsdetektoren sorgen für eine hervorragende Stabilität der Messung.
Thermo Scientific RM 200 PL/RM 200 CM Banddickenmesssystem
Gammastrahlen-Messköpfe messen im optionalen Scanmodus das Dickenprofil in der Bandmitte sowie die Dickenquerprofile.
Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen bei minimalem Wartungsaufwand.
In Doppelkonfiguration für den Einsatz in Reversierwalzwerken oder Prozesslinien mit doppelter Abhaspelvorrichtung lieferbar.
RM 200 CM verfügt über eine zusätzliche Abdichtung und modifizierte Zugangsdeckel als weiteren Schutz gegen beim Kaltwalzen verwendete Walzflüssigkeiten.
Thermo Scientific RM 302 ES Simultan-Dreipunktmesssystem
Simultane Dreipunktmessungen: Ein mittlerer Sensor erfasst die Dicke in der Bandmitte, während zwei äußere Sensoren die Dicke an den Bandkanten messen.
Hocheffiziente Detektoren ermöglichen eine Messauflösung von weniger als 12 mm in Querrichtung.
Robuster C-Bügel mit elektrischem Antrieb.
Thermo Scientific RM 210 CM Banddickenmesssystem
Berührungslose Online-Messungen für alle Arten von Kaltwalzwerken.
Der rauscharme analoge Ausgang sorgt beim Walzen für die Einhaltung strengster Toleranzgrenzen.
Kann für eine manuelle Steuerung oder zur adaptiven oder automatischen Walzwerksteuerung eingesetzt werden.
Erweiterbar durch C-Bügel mit zwei oder drei Sensoren pro System.
Thermo Scientific RM 319 Kantenprofilmesssystem
Das Thermo Scientific RM 319 Kantenprofilmesssystem wurde eingestellt. Dienstleistungen und Ersatzteile für diese Produkte sind noch bis Ende 2023 lieferbar. Falls Sie Wartungsleistungen benötigen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse.
Thermo Scientific RM 130 Lochsuchgerät
Überprüft die Unversehrtheit lichtundurchlässiger Metallbänder während des Walzens.
Das fest in die Produktionslinie eingebaute Gerät erfasst Licht, das durch unerwünschte Löcher im Band fällt.
Erkennt Löcher in Größen ab fünf Mikrometer.
Ultraviolette Lichtquellen und Photomultiplier-Detektor.
Empfohlen für
Kaltwalzwerke
Reversierwalzwerke (Doppelkonfiguration)
Streckrichtanlagen
Beiz-, Glüh-, Scher- und Inspektionsanlagen
Längsteilanlagen
Querteilanlagen
Eingangs- oder Ausgangsmesssystem für Beschichtungsanlagen
Hochleistungsprozessanlagen
Tandem-Walzwerke
Eingangs- oder Ausgangsmessungen für Verzinkungsanlagen