Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Transferrin Receptor (CD71) Antibodies

          Invitrogen

          CD71 (Transferrin Receptor) Monoclonal Antibody (OKT9 (OKT-9)), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          30 Published Figures
          32 References
          View all (145) Transferrin Receptor (CD71) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD71 (Transferrin Receptor) Monoclonal Antibody (OKT9 (OKT-9)), PE, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (30)
          • Advanced Verification (1)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 33

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody (12-0719-41) in Flow

          Knockout of CD71 was achieved by CRISPR-Cas9 genome editing using LentiArray™ Lentiviral sgRNA (Product # A32042, Assay ID CRISPR944258_LV) and LentiArray Cas9 Lentivirus (Product # A32064). Flow cytometry analysis of CD71 was performed by staining HeLa CD71 knock out cells with 0.06 µg Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE, eBioscience™ (Product # 12-4714-42, yellow histogram) and 0.2 mg/mL CD7... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD71 (Transferrin Receptor) Antibody

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          12-0719-41

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.06 µg)/test
          View 32 publications 32 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG1 kappa Isotype Control (P3.6.2.8.1), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          OKT9 (OKT-9)

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • Brilliant UV 496
          • Brilliant UV 615
          • Brilliant UV 737
          • Brilliant Violet 421
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE-Cyanine7
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 780
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10718396

          Product Specific Information

          Description: The OKT9 monoclonal antibody reacts with human CD71, a 170-180 kDa type II transmembrane protein. CD71, the transferrin receptor, exists as a homodimer on the cell surface and is essential for cellular growth. CD71 is expressed by immature proliferating cells and at low levels on resting mature lymphocytes. Antigen or mitogen stimulation of T and B cells upregulates the expression of CD71.

          Applications Reported: This OKT9 (OKT-9) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This OKT9 (OKT-9) antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of stimulated human peripheral blood mononuclear cells. This can be used at 5 µL (.06 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Cellular uptake of iron occurs via receptor-mediated endocytosis of ligand-occupied transferrin receptor into specialized endosomes. Endosomal acidification leads to iron release. The apotransferrin-receptor complex is then recycled to the cell surface with a return to neutral pH and the concomitant loss of affinity of apotransferrin for its receptor. Transferrin receptor is necessary for development of erythrocytes and the nervous system. Serum transferrin receptor (sTfR) is used as a means of detecting erythropoietin (EPO) misuse by athletes and as a diagnostic test for anemias resulting from a number of conditions including rheumatoid arthritis, pregnancy, irritable bowel syndrome and in HIV patients.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD antigen CD71; transferrin receptor; transferrin receptor 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD71; IMD46; p90; T9; TFR; TFR1; TR; TRFR

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P02786

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7037

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding double-stranded RNA binding transferrin receptor activity protein binding protein kinase binding Hsp70 protein binding identical protein binding protein homodimerization activity macromolecular complex binding chaperone binding
          Process(es)
          regulation of cell growth response to hypoxia iron ion transport cellular iron ion homeostasis receptor-mediated endocytosis acute-phase response cell surface receptor signaling pathway response to nutrient response to iron ion response to manganese ion positive regulation of gene expression negative regulation of mitochondrial fusion osteoclast differentiation positive regulation of B cell proliferation positive regulation of protein complex assembly receptor internalization response to retinoic acid transferrin transport intracellular signal transduction positive regulation of T cell proliferation regulation of cell proliferation negative regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of isotype switching response to copper ion multicellular organismal iron ion homeostasis cellular response to xenobiotic stimulus regulation of postsynaptic membrane neurotransmitter receptor levels transport across blood-brain barrier positive regulation of protein localization to nucleus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0