1-Iodo-4-nitrobenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Iodo-4-nitrobenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Iodo-4-nitrobenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Iodo-4-nitrobenzol 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 636-98-6 | C6H4INO2 | 249.01 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 122380250
Preis (EUR)
68,70
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
68,70
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS636-98-6
IUPAC Name1-iodo-4-nitrobenzene
Molecular FormulaC6H4INO2
InChI KeySCCCFNJTCDSLCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES[O-][N+](=O)C1=CC=C(I)C=C1
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Appearance (Color)Light yellow to orange to brown
Infrared spectrumConforms
GC>=98.5 %
Melting point172°C to 177°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only