Salzsäure, rein, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Salzsäure, rein, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Salzsäure, rein, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Salzsäure, rein, rauchend, 37 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals

Salzsäure, 35,0 bis 39,0 %, CLH, CAS-Nummer 7647-01-0, 7732-18-5, acide chlorhydrique, wasserfreie Salzsäure, chloorwaterstof, Chlorwasserstoffsäure, Chlorwasserstoff, Salzsäure, Chlorwasserstoff, Chlorwasserstoff hcl, muriatische Säure, Salzsäure, 10 l, 57,0 °C, CHEBI:17883
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Gehäuse 25L
Verpackung:
Alle anzeigen
Kunststofftrommel
Katalognummer 124620250
Preis (EUR)
212,00
Each
Menge:
Gehäuse 25L
Verpackung:
Kunststofftrommel
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
212,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS7647-01-0
IUPAC Namehydrogen chloride
Molecular FormulaClH
InChI KeyVEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCl
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Clear solution
Free chlorine=<10 ppm (Cl)
Sulfate (SO4)=<100 ppm
Color scale=<10 APHA
Lead (Pb)=<2 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke