Acrilato de metilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Acrilato de metilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Acrilato de metilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Acrilato de metilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 96-33-3 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Ver todo
Frasco de vidrio
Número de catálogo 126190100
Precio (USD)
-
Cantidad:
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS96-33-3
IUPAC Namemethyl prop-2-enoate
Molecular FormulaC4H6O2
InChI KeyBAPJBEWLBFYGME-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(=O)C=C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Clear liquid
Refractive index1.4010 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
Color scale=<10 APHA
Infrared spectrumConforms
Water=<0.08 %
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only