Methylamin, reinst, 40 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Methylamin, reinst, 40 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Katalognummer 126230100
Preis (EUR)
-
Menge:
10 L
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS74-89-5
IUPAC Namemethanamine
Molecular FormulaCH5N
InChI KeyBAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCN
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Color)Clear colorless
Appearance (Form)Solution
Titration with HClO440 to 43 %
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only