D-Cycloserin, 99 %
D-Cycloserin, 99 %
D-Cycloserin, 99 %
Thermo Scientific Chemicals

D-Cycloserin, 99 %

CAS: 52-67-5 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Katalognummer 129740250
Preis (EUR)
253,00
Each
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
253,00
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS52-67-5
IUPAC Name(2S)-2-amino-3-methyl-3-sulfanylbutanoic acid
Molecular FormulaC5H11NO2S
InChI KeyVVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
SMILESCC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Appearance (Form)Powder
Identification CPasses test
Specific optical rotation-60.5° to -65.0° (20°C, 589 nm) (0.5g in 10 ml 1N NaOH)
Mercury (Hg)=<0.001 %
pH4.5 to 5.5 (1 g in 100 ml water)
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Research Use Only