Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD133 (Prominin-1) Antibodies

          Invitrogen

          CD133 (Prominin-1) Monoclonal Antibody (13A4), Biotin, eBioscience™

          45 Published Figures
          58 References
          View all (34) CD133 (Prominin-1) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD133 (Prominin-1) Monoclonal Antibody (13A4), Biotin, eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (45)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 46

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD133 (Prominin-1) Antibody (13-1331-80) in Flow

          Staining of BALB/c bone marrow cells with Anti-Mouse CD11b APC (Product # 17-0112-82) and 0.06 µg of Rat IgG1 kappa Isotype Control Biotin (Product # 13-4301-82) (left) or 0.06 µg of Anti-Mouse CD133 (Prominin-1) Biotin (right) followed by Streptavidin PE (Product # 12-4317-87). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Western Blot (WB)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunocytochemistry, Flow Cytometry (ICC/IF, Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD133 (Prominin-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          13-1331-80

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 15 publications 15 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 7 publications 7 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 32 publications 32 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Dog, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG1, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG1 kappa Isotype Control (eBRG1), Biotin, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          13A4

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Super Bright 702
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_466590

          Product Specific Information

          Description: The 13A4 monoclonal antibody recognizes mouse Prominin-1 (sometimes also referred to as CD133 and, in the case of the human orthologue, as AC133), a 115-120 kDa pentaspan transmembrane (5-TM) domain glycoprotein. Prominin-1 is expressed on primitive cells such as hematopoietic stem and progenitor cells, neural and endothelial stem cells, retina and retinoblastoma, as well as developing epithelium. To date, the function and ligand of Prominin-1 are unknown. The 13A4 antibody does not cross react with rat, human, chicken, or Drosophila antigen but has been reported to work in canine/dog.

          Applications Reported: The 13A4 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis. It does not cross-react with rat and human Prominin-1.

          Applications Tested: The 13A4 antibody has been tested by flow cytometric analysis of mouse bone marrow cells. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          The CD133 (AC133) antigen is a 97 kDa glycoprotein, with 5 transmembrane domains, that shows up as a 120 kDa band on protein gels due to glycosylation. CD133 is a cell surface marker expressed by immature hematopoietic stem cells but not mature blood cells. In addition to hematopoietic stem and progenitor cells, CD133 has been found to be a marker for other stem and progenitor cells including neural and embryonic stem cells. CD133 has been shown to be expressed in cancers, including some leukemias and brain tumors, that may be derived from stem cells. Low level expression could also be detected in the kidney, pancreas, placenta, and fetal liver. Mutations in this gene have been shown to result in retinitis pigmentosa and Stargardt disease. Expression of the CD133 gene is also associated with several types of cancer. CD133 is expressed from at least five alternative promoters that are expressed in a tissue-dependent manner, and multiple transcript variants encoding different isoforms have been found.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alternatively spliced; antigen AC133 homolog; antigen CD133; CD107b; Lamp II; LAMP-2; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c; Lamp2; LGP-96; LGP-B; Mac3; prominin 1.s1; prominin-1.s2; prominin-like 1; prominin-like protein 1; Prominin1; stem cell five transmembrane receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 4932416E19Rik; AC133; CD133; Prom; Prom-1; Proml1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) O54990

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Dog) 488816, (Mouse) 19126

          View more View less

          Function(s)
          actinin binding cadherin binding
          Process(es)
          retina layer formation microvillus organization photoreceptor cell maintenance retina morphogenesis in camera-type eye camera-type eye photoreceptor cell differentiation glomerular visceral epithelial cell differentiation glomerular parietal epithelial cell differentiation positive regulation of nephron tubule epithelial cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7bf6cff7cf-9d2s2:80/100.66.76.166:80.
          git-commit: cd21911f92a61daaa7859949453b3286702c44a2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/3.7.0-2026.11.47-1.0