Monohidrato de 1,10-fenantrolina, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Monohidrato de 1,10-fenantrolina, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Monohidrato de 1,10-fenantrolina, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Monohidrato de 1,10-fenantrolina, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Monohidrato de 1,10-fenantrolina, + 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 5144-89-8 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 130131000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS5144-89-8
IUPAC Name1,10-phenanthroline hydrate
Molecular FormulaC12H10N2O
InChI KeyPPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
SMILESO.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream
Appearance (Form)Crystalline powder or needles
Infrared spectrumConforms
Titration with HClO499.0 to 101.0 %

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Indicador
RUO – Research Use Only