Sulfure de sodium hydraté, 60-64 %, extra pur, échelles, Thermo Scientific Chemicals
Sulfure de sodium hydraté, 60-64 %, extra pur, échelles, Thermo Scientific Chemicals
Sulfure de sodium hydraté, 60-64 %, extra pur, échelles, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Sulfure de sodium hydraté, 60-64 %, extra pur, échelles, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Tout afficher
Tambour en fibre
Référence 133720100
Prix (EUR)
-
Quantité:
10 kg
Conditionnement:
Tambour en fibre
Grand volume ou format personnalisé
Identifiants chimiques
CAS27610-45-3
IUPAC Namedisodium sulfanediide
Molecular FormulaNa2S
InChI KeyGRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
SMILES[Na+].[Na+].[S--]
Voir plus
Appearance (Color)Yellow to pink
Titration Iodimetric60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3)=<1.2 %
Iron (Fe)=<10 ppm
Appearance (Form)Flakes

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only