Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SRC Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-SRC (Tyr418) Monoclonal Antibody (SC1T2M3), eBioscience™

          8 References
          View all (65) SRC antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-SRC (Tyr418) Monoclonal Antibody (SC1T2M3), eBioscience™

          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation'] || 'Additional Information'}}: {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:

          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-SRC (Tyr418) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-SRC (Tyr418) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-SRC (Tyr418) Antibody (14-9034-37) in WB

          Immunoblotting of reduced lysates from Jurkat T cells left untreated (lane 1), treated with hydrogen peroxide-activated sodium pervanadate (lane 2), or treated with staurosporine (lane 3) using 5 µg/mL of Anti-Human/Mouse phospho-Src (Y418) Purified. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-SRC (Tyr418) Antibody in Western Blot (WB)

          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.

          Product Details

          14-9034-37

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-Dependent
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SC1T2M3

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • eFluor 660
          • PE 
          • PerCP-eFluor 710
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          2 mg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2865321

          Product Specific Information

          Description: This SC1T2M3 monoclonal antibody recognizes human and mouse Src tyrosine kinase (also known as ASV, c-src, c-SRC, p60-Src, pp60c-src, Proto-oncogene c-Src, Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src, SRC1) when phosphorylated on tyrosine 418 (Y418). Autophosphorylation of Src at Y418 in the catalytic domain is required for full catalytic activity of this kinase. Src is a non-receptor tyrosine kinase involved in signal transduction in numerous biological systems and is activated following engagement of many different classes of cellular receptors including immune response receptors, integrins and other adhesion receptors, receptor protein tyrosine kinases, G protein-coupled receptors as well as cytokine receptors. Aberrant Src activity has been implicated in the development of numerous types of cancer. Due to the sequence homology surrounding Src Y418, this SC1T2M3 clone is predicted to cross-react with many Src family kinases including Src, Lck, Fyn, and Lyn.

          Specificity of this SC1T2M3 clone was determined by ELISA, flow cytometry, and western blotting.

          Applications Reported: This SC1T2M3 antibody has been reported for use in western blotting. (Fluorochrome-conjugated SC1T2M3 is recommended for use in intracellular flow cytometry.).

          Applications Tested: This SC1T2M3 antibody has been tested by immunoblotting of staurosporine-treated Jurkat cells. This can be used at less than or equal to 5 µg/mL. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          SRC is a cytoplasmic tyrosine kinase and proto-oncogene involved in the regulation of embryonic development and cell growth. SRC is involved in the regulation of growth and differentiation of eukaryotic cells. SRC associates with the cytoplasmic region of various cell surface receptors to facilitate signal transduction, and is also involved in cytoskeletal organization, cell cycle regulation, and apoptosis. In humans, the gene encoding SRC is present on chromosome 20. Activity of SRC is regulated by two tyrosine residues (Tyr 416 and Tyr527), and phosphorylation of these two sites have opposing effects. Phosphorylation of Tyr416 in the activation loop of the kinase domain upregulates enzyme activity while the phosphorylation of Tyr527 decreases enzyme activity. Mutations in the SRC gene could be involved in the malignant progression of colon cancer. Two transcript variants encoding the same SRC protein have been found thus far.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: EC 2.7.10.2; neuronal proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src; OTTHUMP00000174476; OTTHUMP00000174477; OTTHUMP00000174478; p60-Src; pp60src; proto-oncogene c-Src; protooncogene SRC, Rous sarcoma; Rous sarcoma oncogene; RP5-823N20.1; tyrosine kinase pp60c-src; tyrosine-protein kinase SRC-1; tyrosine-specific protein kinase; unnamed protein product; v-src avian sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog

          View more View less

          Gene Aliases: ASV; c-SRC; p60-Src; pp60c-src; SRC1; THC6

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P12931, (Mouse) P05480

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6714, (Mouse) 20779

          View more View less

          Function(s)
          protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity receptor binding integrin binding protein binding ATP binding phospholipase activator activity kinase activity enzyme binding protein domain specific binding heme binding protein tyrosine kinase activator activity receptor activator activity ionotropic glutamate receptor binding SH2 domain binding phospholipase binding ion channel binding cadherin binding ephrin receptor binding ATPase binding phosphoprotein binding BMP receptor binding connexin binding scaffold protein binding protein kinase C binding insulin receptor binding protein kinase binding estrogen receptor binding macromolecular complex binding cell adhesion molecule binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter primary ovarian follicle growth positive regulation of cytokine production protein phosphorylation cell adhesion epidermal growth factor receptor signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway gamete generation lactation positive regulation of cell proliferation positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression regulation of epithelial cell migration positive regulation of epithelial cell migration positive regulation of glucose metabolic process positive regulation of protein processing positive regulation of smooth muscle cell migration cell migration protein deubiquitination peptidyl-tyrosine phosphorylation regulation of cell-cell adhesion cell differentiation positive regulation of cell migration forebrain development negative regulation of protein complex assembly protein destabilization cellular response to nutrient levels negative regulation of telomere maintenance regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway toll-like receptor 3 signaling pathway regulation of toll-like receptor 3 signaling pathway substrate adhesion-dependent cell spreading cellular response to reactive oxygen species positive regulation of Rac protein signal transduction positive regulation of dephosphorylation negative regulation of hippo signaling intracellular signal transduction osteoclast development cellular response to platelet-derived growth factor stimulus peptidyl-tyrosine autophosphorylation angiotensin-activated signaling pathway TORC1 signaling vasodilation odontogenesis positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process stress fiber assembly proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of MAP kinase activity transcytosis bone resorption positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of bone resorption positive regulation of cell adhesion positive regulation of cell size positive regulation of glycolytic process positive regulation of Ras protein signal transduction positive regulation of insulin receptor signaling pathway neurotrophin TRK receptor signaling pathway focal adhesion assembly oogenesis positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation progesterone receptor signaling pathway positive regulation of small GTPase mediated signal transduction positive regulation of protein transport negative regulation of focal adhesion assembly positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of mitochondrial depolarization uterus development branching involved in mammary gland duct morphogenesis regulation of cell projection assembly intestinal epithelial cell development interleukin-6-mediated signaling pathway cellular response to hydrogen peroxide positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade response to interleukin-1 cellular response to peptide hormone stimulus cellular response to progesterone stimulus cellular response to fluid shear stress cellular response to transforming growth factor beta stimulus positive regulation of podosome assembly DNA biosynthetic process regulation of heart rate by cardiac conduction positive regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of wound healing positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of intracellular signal transduction negative regulation of neutrophil activation positive regulation of cellular protein localization negative regulation of TORC1 signaling positive regulation of TORC1 signaling cellular response to angiotensin positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of male germ cell proliferation positive regulation of ovarian follicle development positive regulation of lamellipodium morphogenesis positive regulation of platelet-derived growth factor receptor-beta signaling pathway regulation of early endosome to late endosome transport negative regulation of anoikis negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of caveolin-mediated endocytosis stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus signal transduction signal complex assembly macroautophagy platelet activation osteoclast differentiation T cell costimulation positive regulation of integrin activation Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis ERBB2 signaling pathway regulation of vascular permeability regulation of bone resorption viral entry into host cell vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway ephrin receptor signaling pathway leukocyte migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-6b866bbc8c-8lbpj:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 9d76681b284ad04e8ddcd97b79462898b32e8e5b
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.61.1-2026.10.99-1.0