L-Tyrosin, +99 %
L-Tyrosin, +99 %
L-Tyrosin, +99 %
L-Tyrosin, +99 %
Thermo Scientific Chemicals

L-Tyrosin, +99 %

L-Tyrosine, CAS # 60-18-4, is an aromatic non-essential amino acid that is considered a fundamental metabolite, involved in protein synthesis and photosynthesis.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
Menge:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Alle anzeigen
Glasflasche
Katalognummer 140640050
Preis (EUR)
21,65
Exklusiv online
23,50
Ersparnis 1,85 (8%)
Each
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
21,65
Exklusiv online
23,50
Ersparnis 1,85 (8%)
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS60-18-4
IUPAC Name(2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molecular FormulaC9H11NO3
InChI KeyOUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMILESN[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Mehr anzeigen
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Titration with HClO4>=99.0 % (on dried substance)
Loss on drying=<0.5 % (1 g, 105°C)
Appearance (Form)Powder
Infrared spectrumConforms
Heavy metals (as Pb)=<10 ppm
Mehr anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Allgemeine Beschreibung

• L-Tyrosin ist das levorotatorische Isomer der aromatischen Aminosäure Tyrosin, in vivo synthetisiert aus L-Phenylalanin
• Es ist als kristallines, nichtweißes Pulver erhältlich, bei Raumtemperatur stabil und in Salzsäure löslich

Anwendungen

• In-vivo L-Tyrosin ist an der Proteinsynthese beteiligt und ein Vorläufer von Alkaloiden wie Morphin, Neurotransmittern, Adrenalin, p-Kumarinsäure, Thyroxin, Pigment Melanin und Katecholaminen.
•L-Tyrosin wird als Ergänzung verwendet, und es wurde nachgewiesen, dass es die Konzentrationen von Neurotransmittern, Dopamin, Adrenalin und Norepinephrin im Gehirn erhöht.
• Gilt als wesentliche Nahrungsergänzung für Phenylketonurie-Patienten, denen das Enzym Phenylalanin-Hydroxylase fehlt. Daher kann Phenylalanin nicht in Tyrosin umgewandelt werden.
• L-Tyrosin spielt im Prozess der Photosynthese als Elektronenträgereine entscheidende Rolle.
• Aufgrund seiner Rolle bei der Synthese von Katecholaminen wird L-Tyrosin auch in der Forschung verwendet, um seine Auswirkungen auf Stress zu untersuchen.

RUO – Research Use Only

Allgemeine Referenzen:

  1. Young, S. N. L-Tyrosine to alleviate the effects of stress?J Psychiatry Neurosci.2007, 32(3), 224.
  2. Hase, A.; Jung, S. E.; Rot, M. Behavioral and cognitive effects of tyrosine intake in healthy human adults.Pharmacol Biochem Behav 2015, 133, 1-6.
  3. Webster, D.; Wildgoose, J. Tyrosine supplementation for phenylketonuria.Cochrane Database Syst Rev.
  4. 2013 Jun 5;2013(6):CD001507.
  5. Barry, B. A.; Babcock, G. T. Tyrosine radicals are involved in the photosynthetic oxygen-evolving system.Proc Natl Acad Sci U S A. 1987, 84(20), 7099-103.