γ-Valerolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
γ-Valerolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
γ-Valerolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

γ-Valerolactona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 108-29-2 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Número de catálogo 140791000
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS108-29-2
IUPAC Name5-methyloxolan-2-one
Molecular FormulaC5H8O2
InChI KeyGAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYNA-N
SMILESCC1CCC(=O)O1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Form)Liquid
GC>=97.5 %
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)Clear colorless to light yellow
Refractive index1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.

RUO - Para uso exclusivo en investigación